Imprimer
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4-Fluorophenylthio)aniline
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 270 EUR
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formule: C₁₂H₁₀FNS
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172068
Numéro CAS: 24900-69-4