Imprimer
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9350-10G PC9350-1G PC9350-5G
APOSPC9350-10GEA 1220 EUR
APOSPC9350-10G APOSPC9350-1G APOSPC9350-5G
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₃H₈FNO₄
Numéro MDL: MFCD00138746
Numéro CAS: 320416-60-2