Imprimer
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 132 EUR
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₃F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792418
Numéro CAS: 135132-34-2