Imprimer
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 258 EUR
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Formule: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00974992
Numéro CAS: 338392-12-4