Imprimer
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9310-10G PC9310-50G
APOSPC9310-10GEA 176 EUR
APOSPC9310-10G APOSPC9310-50G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, grade Technique
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₄
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219848
Numéro CAS: 175203-86-8