Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 509 EUR
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
Poids moléculaire: 297.0158 g/mol
Point de fusion: 92…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458134
Numéro CAS: 161320-00-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III