Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9303-1G PC9303-25G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08459288
Numéro CAS: 161622-14-6