Acide (2,6-difluorophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BF₂O₂ Point de fusion: 147…149 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00792436 Numéro CAS: 162101-25-9 |