Imprimer
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9289-5G PC9289-1G PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA 114 EUR
APOSPC9289-5G APOSPC9289-1G APOSPC9289-25G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631539
Numéro CAS: 261763-22-8
UN: 3265
ADR: 8,II