Imprimer
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9277-1G PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA 75.4 EUR
APOSPC9277-1G APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258960
Numéro CAS: 305800-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III