Imprimer
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 799 EUR
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Formule: C₆H₁₅F₆OP
Poids moléculaire: 189.99 g/mol
Point de fusion: 145 °C
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8 II