Imprimer
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9258-1G PC9258-10G
APOSPC9258-1GEA 102 EUR
APOSPC9258-1G APOSPC9258-10G
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112557
Numéro CAS: 91041-20-2