Imprimer
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Decafluorodiphenyl sulphide
PC9256-1G PC9256-5G PC9256-25G
APOSPC9256-1GEA 29 EUR
APOSPC9256-1G APOSPC9256-5G APOSPC9256-25G
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Pentafluorophenyl sulphide
Formule: C₁₂F₁₀S
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000293
Numéro CAS: 1043-50-1