Imprimer
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9255-5G PC9255-1G PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA 0 EUR
APOSPC9255-5G APOSPC9255-1G APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412207
Numéro CAS: 20566-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III