Imprimer
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 608 EUR
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
Point d'ébullition: 98…99 °C/13mmHg
Point de fusion: 20…25 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701068
Numéro CAS: 67169-22-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III