Imprimer

2-Fluoro-6-iodobenzaldéhyde 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 6-Fluoro-2-Iodobenzaldehyde

PC9246-1G PC9246-5G PC9246-25G
APOSPC9246-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9246-1G APOSPC9246-5G APOSPC9246-25G
2-Fluoro-6-iodobenzaldéhyde 97%
2-Fluoro-6-iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FIO
Poids moléculaire: 250.01 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371506
Numéro CAS: 146137-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR