Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9221-1G PC9221-500MG PC9221-5G
APOSPC9221-1GEA 234 EUR
APOSPC9221-1G APOSPC9221-500MG APOSPC9221-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741354
Numéro CAS: 25199-86-4