3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule:
C₇H₄F₃NO₂ Point de fusion: 212…215 °C Densité: 0,939 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08234940 Numéro CAS: 590371-38-3 |