4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00278781 Numéro CAS: 247113-89-9 |