Imprimer
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 488 EUR
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794680
Numéro CAS: 338968-28-8