Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9210-1G PC9210-5G
APOSPC9210-1GEA 195 EUR
APOSPC9210-1G APOSPC9210-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 914637-17-5