Imprimer
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9200-1G PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9200-1G APOSPC9200-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052227
Numéro CAS: 172932-10-4