Imprimer
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 134 EUR
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741351
Numéro CAS: 100366-75-4