Imprimer
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
Poids moléculaire: 254.89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532501
Numéro CAS: 878207-82-0