Acide 4-(trifluorométhyl)anthranilique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Point de fusion: 175…176 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00519334 Numéro CAS: 402-13-1 |