Imprimer
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 357 EUR
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146649
Numéro CAS: 321-24-4