Imprimer
Acide (2-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC9191-1G PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9191-1G APOSPC9191-5G
Acide (2-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Acide (2-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₃
Poids moléculaire: 184.17 g/mol
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800744
Numéro CAS: 883531-28-0