Imprimer
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9178-1G PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA 455 EUR
APOSPC9178-1G APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₆ClF₂N
Point de fusion: 145 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777150
Numéro CAS: 105614-25-3