Imprimer
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 75.4 EUR
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368121
Numéro CAS: 194804-91-6