Imprimer
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 201 EUR
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Poids moléculaire: 221.00 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258953
Numéro CAS: 644985-24-0