Imprimer
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 102 EUR
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08277236
Numéro CAS: 352530-22-4