Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9154-1G PC9154-250MG PC9154-500MG PC9154-2.5G
APOSPC9154-1GEA 101 EUR
APOSPC9154-1G APOSPC9154-250MG APOSPC9154-500MG APOSPC9154-2.5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458129
Numéro CAS: 590372-17-1