Imprimer
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9151-1G PC9151-50MG PC9151-250MG PC9151-500MG
APOSPC9151-1GEA 380 EUR
APOSPC9151-1G APOSPC9151-50MG APOSPC9151-250MG APOSPC9151-500MG
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796588
Numéro CAS: 588702-67-4