Imprimer
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G PC9145-5G PC9145-100G
APOSPC9145-25GEA 58.2 EUR
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G APOSPC9145-100G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆FNO₄S
Point de fusion: 148…157 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025066
Numéro CAS: 453-72-5