Isocyanate de 2-fluoro-5-méthylphényle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-2-isocyanato-4-méthylbenzène, 4-Fluoro-3-isocyanatotoluène
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₈H₆FNO Point d'ébullition: 192 °C Densité: 1,159 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 85 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00673050 Numéro CAS: 190774-50-6 |