Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458125
Numéro CAS: 590371-81-6