Imprimer
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 184…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774128
Numéro CAS: 131747-40-5