Imprimer
2-Chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9137-25G PC9137-5G
APOSPC9137-25GEA 379 EUR
APOSPC9137-25G APOSPC9137-5G
2-Chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
2-Chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
Formule: C₄H₂ClF₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094541
Numéro CAS: 507453-83-0