Imprimer
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9135-25G PC9135-5G
APOSPC9135-25GEA 115 EUR
APOSPC9135-25G APOSPC9135-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Formule: C₇H₈ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039438
Numéro CAS: 4265-28-5
UN: 1993
ADR: 3,III