Imprimer
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
PC9134-1G PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA 132 EUR
APOSPC9134-1G APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00797581
Numéro CAS: 247113-86-6