Imprimer
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC9132-1G PC9132-5G
APOSPC9132-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9132-1G APOSPC9132-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Poids moléculaire: 191.11 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113632
Numéro CAS: 80194-69-0