Imprimer
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H3BrF3N
Point d'ébullition: 97…99 °C/26mmHg
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458124
Numéro CAS: 590371-58-7