Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9127-1G PC9127-25G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9127-1G APOSPC9127-25G APOSPC9127-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236275
Numéro CAS: 204339-72-0