Imprimer
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[Bromo(difluoro)methyl]benzal fluoride
PC9124-1G PC9124-5G PC9124-250MG
APOSPC9124-1GEA 405 EUR
APOSPC9124-1G APOSPC9124-5G APOSPC9124-250MG
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Point d'ébullition: 59 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094540
Numéro CAS: 2250-36-4