Imprimer
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9117-25G PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA 868 EUR
APOSPC9117-25G APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Formule: C₆H₁₁ClFNO
Point d'ébullition: 113…115 °C/27mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101818
Numéro CAS: 364-94-3
UN: 1993
ADR: 3,III