(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine
Formule:
C₇H₉Cl₂F₃N₂ Poids moléculaire: 249.06 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16872039 Numéro CAS: 503173-14-6 |