Imprimer
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC911162-1G PC911162-250MG
APOSPC911162-1GEA 148 EUR
APOSPC911162-1G APOSPC911162-250MG
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12400881
Numéro CAS: 151585-93-2