Imprimer
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC911122-1G PC911122-250MG PC911122-5G
APOSPC911122-1GEA 248 EUR
APOSPC911122-1G APOSPC911122-250MG APOSPC911122-5G
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823827
Numéro CAS: 370-58-1