Imprimer
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Fluorophenoxy)propylamine
PC911117-1G PC911117-5G
APOSPC911117-1GEA 78.3 EUR
APOSPC911117-1G APOSPC911117-5G
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213776
Numéro CAS: 116753-54-9