4-Fluoro-m-anisidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-3-anisidine, 4-Fluoro-3-méthoxyaniline
Formule:
C₇H₈FNO Poids moléculaire: 141.15 g/mol Point de fusion: 66…68 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00665789 Numéro CAS: 64465-53-8 |